Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15264328 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15264328 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15264328 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
CAS 157327-49-6
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H9N3·2ClH
Kvantitet 1 g
Synonym 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h,8h-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine 2hcl, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidinedihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine di, hcl
InChI-nyckel WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNCC2=CN=CN=C21.Cl.Cl
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 208.09
PubChem CID 19883247
Formel vikt 208.09
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.