Läs mer
5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O2/c12-9(13)6-1-2-8-7(3-6)4-10-5-11-8/h4-6H,1-3H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 178.0742 |