Läs mer
5,6,7,8-tetrahydrokinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595866 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
15595866 5 g 5g
15505876 25 g 25g
15515876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15595866 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188870050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10500-57-9 | C9H11N | 133.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10500-57-9
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.19
InChI-nyckel YQDGQEKUTLYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-cyclohexeno pyridine, quinoline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-l786aag56h, 5,6,7,8-tetra-hydroquinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-quinoline, pubchem5891, 2,3-cyclohexenopyridine, g00034-watson-int, 2,3-cyclohexano pyridine, acmc-2098eh
PubChem CID 66335
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydrokinolin
LEDER C1CCC2=C(C1)C=CC=N2
Spécification
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 218.0°C to 222.0°C
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 5 g
Beilstein 20,II,176
Formel vikt 133.19
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, 98%
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.