Läs mer
5,6,7-Trimethoxyflavone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11495297
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 11495297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22670.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 973-67-1
Molekylformel C18H16O5
Molekylvikt (g/mol) 312.32
MDL-nummer MFCD00017457
InChI-nyckel HJNJAUYFFFOFBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7-trimethoxyflavone, baicalein trimethyl ether, baicalein 5,6,7-trimethyl ether, baicalein-5,6,7-trimethylether, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-chromen-4-one, baicalein-5,6,7-trimethyl ether, pubchem9835, 5,6,7-trimethylbaicalein
PubChem CID 442583
ChEBI CHEBI:2980
IUPAC-namn 5,6,7-trimethoxy-2-phenylchromen-4-one
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7-Trimethoxyflavone
Smältpunkt 165°C to 167°C
Odör Odorless
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 312.33
Procent renhet 97%