missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6,8,9-Tetrahydro-7H-dibenzo[c,g]carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,8,9-Tetrahydro-7H-dibenzo[c,g]carbazole |
| CAS | 117766-87-7 |
| Molekylformel | C20 H17 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-8,21H,9-12H2 |
| LEDER | C1Cc2[nH]c3CCc4ccccc4c3c2c5ccccc15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.36 |
| Formel vikt | 271.1361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?