Läs mer
5(6)-Carboxyfluorescein Diisobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5(6)-Carboxyfluorescein Diisobutyrate |
| CAS | 287111-44-8 |
| Molekylformel | C29 H24 O9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24O9/c1-14(2)26(32)35-17-6-9-21-23(12-17)37-24-13-18(36-27(33)15(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(25(30)31)11-19(20)28(34)38-29/h5-15H,1-4H3,(H,30,31) |
| LEDER | CC(C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)C)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)O)c1 |
| IUPAC-namn | 3',6'-bis(2-methylpropanoyloxy)-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.5 |
| Formel vikt | 516.142 |