Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-karboxifluorescein, blandning av isomerer, 97 %
Produktkod. 11353067
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353067 250 mg 250mg
11343067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353067 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L13439.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72088-94-9
Molekylformel C42H24O14
Molekylvikt (g/mol) 752.64
MDL-nummer MFCD00151081
InChI-nyckel BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxi-1-oxospiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-5-karboxylsyra; 3',6'-dihydroxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 5(6)-Carboxyfluorescein
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt ∼300 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 376.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.