Läs mer
5(6)-Karboxyfluorescein, TRC
Produktkod. 30368375
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368375 5 g
30353573 1 g
30367523 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1783155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72088-94-9
Molekylformel 2 C21 H12 O7
Molekylvikt (g/mol) 752.63
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-5-karboxylsyra; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5(6)-Carboxyfluorescein
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Formel vikt 752.1166