missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5(6)-Carboxynaphthofluorescein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5(6)-Carboxynaphthofluorescein |
| CAS | 128724-35-6 |
| Molekylformel | C29 H16 O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,11-Dihydroxy-3'-oxospiro[7H-dibenzo[c,h]xanthene-7,1'(3'H)-isobenzofuran]-ar'-carboxylic Acid, Carboxynaphthofluorescein |
| InChI formel | InChI=1S/C29H16O7/c30-17-4-9-19-14(11-17)1-7-22-25(24-13-16(28(32)33)3-6-21(24)29(34)35)23-8-2-15-12-18(31)5-10-20(15)27(23)36-26(19)22/h1-13,30H,(H,32,33)(H,34,35) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C2=C3C=CC4=CC(=O)C=CC4=C3Oc5c2ccc6cc(O)ccc56 |
| IUPAC-namn | 2-(7-hydroxy-19-oxo-2-oxapentacyclo[12.8.0.03,12.04,9.017,22]docosa-1(22),3(12),4,6,8,10,13,15,17,20-decaen-13-yl)terephthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.433 |
| Formel vikt | 476.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?