Läs mer
MedChemExpress 5(6)-CFDA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 125 mg/mL (271.51 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.39 g/mol |
| CAS | 124387-19-5 |
| Synonym | 5-(6)-Carboxyfluorescein diacetate ∣ CFDA |