Läs mer
Molecular Probes™ 5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(och-6)-Carboxyfluorescein Diacetate, Succinimidyl Ester), blandade isomerer
Product Code. 11524217
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. Kvantitet unitSize
11524217 25 mg 25mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11524217 Supplier Molecular Probes™ Supplier No. C1157
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(och-6)-Carboxyfluorescein Diacetate, Succinimidyl Ester), blandade isomerer
CFDA, SE är ett fixerbart cellgenomsläppligt, fluoresceinbaserat spårämne för mycket långvarig cellmärkning. Färgen finns även i vår bekväma, lättanvända Vybrant CFDA-SE Cell Tracer Kit (V12883).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med CFSE (25 mg). Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Excitationsvåglängdsområde ⁄492 517
Typ av färg CFDA SE (CFSE)
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer
Kvantitet 25 mg
Detektionsmetod Fluorescens
Form Solid
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Produkttyp Spårare