missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Chrysenedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Chrysenedione |
| CAS | 2051-10-7 |
| Molekylformel | C18 H10 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Chrysenedione, 5,6-Chrysenequinone, 5,6-Chrysoquinone, Chrysenequinone, NSC 5192 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10O2/c19-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)18(17)20/h1-10H |
| LEDER | O=C1C(=O)c2c(ccc3ccccc23)c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | chrysene-5,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.271 |
| Formel vikt | 258.068 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?