Läs mer
5,6-Dehydro-17Beta-dutasteride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-dehydro-17beta-dutasteride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,8,10,12-13,15-17,19H,4,6-7,9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vikt | 526.2055 |