Läs mer
5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel (>90%), TRC
Produktkod. 30364730
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364730 25 mg
30350085 10 mg
30354289 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22993525MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100021-05-4
Molekylformel C21 H28 O2
Molekylvikt (g/mol) 312.45
Synonym Levonorgestrel Imp. P (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-5-en-20-yn-3-one (δ5-Levonorgestrel)
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenanthren-3-one
LEDER CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,16-19,23H,3,6-13H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 312.2089