Läs mer
5,6-Dehydro Finasteride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Finasteride EP Impurity C |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h9,11,13-17H,6-8,10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 370.262 |
| Procent renhet | >95% |