Läs mer
5,6-Dehydro-N-methyl Desloratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dehydro-N-methyl Desloratadine |
| CAS | 117811-18-4 |
| Molekylformel | C20 H19 Cl N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 8-chloro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3C=Cc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 13-chloro-2-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,9,12,14-heptaene |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.831 |
| Formel vikt | 322.124 |