Läs mer
5- och 6-(Di-fluorometoxi)-2-[(RS)-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metyl]sulfinyl]-1-metyl-1H-benzimidazol, Mikromol™
Produktkod. 17980396
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17980396 100 mg
1 options
Produktkod. 17980396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0099.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5- och 6-(Di-fluorometoxi)-2-[(RS)-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metyl]sulfinyl]-1-metyl-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl Pantoprazole
CAS 624742-53-6
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl Pantoprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 F2 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP), Pantoprazole Related Compound D and F Mixture, Pantoprazole Sodium Impurity D + F, Pantoprazole Impurity D + F
InChI formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
IUPAC-namn 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1-metylbensimidazol
Molekylvikt (g/mol) 397.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 397,0908 g/mol