missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil, Mikromol™
Beskrivning
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diamino-1,3-dimethyl Uracil |
| CAS | 5440-00-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5,6-Diamino-1,3-dimethyl Uracil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H10 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Uracil, 5,6-diamino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-5,6-diaminouracil, 4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidine, 4,5-Diamino-1,3-dimethylpyrimidine-2,6-dione, 4,5-Diamino-1,3-dimethyluracil, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil, NSC 15493 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O2/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12/h7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1C(=C(N)C(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 5,6-diamino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?