Läs mer
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion Monohydroklorid, TRC
Produktkod. 30365444
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30365444 5 g
1 options
Produktkod. 30365444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4177755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione Monohydrochloride
CAS 324002-49-5
Molekylformel C10H18N4O2 . (HCl)
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, monohydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride, 1,3-Dipropyl-5,6-diaminouracil monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1H-pyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O2.ClH/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16;/h3-6,11-12H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCCC1C(=C(N)C(=O)C(CCC)C1=O)N
Molekylvikt (g/mol) 262.74
Formel vikt 262.1197