Läs mer
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346605-20-6 |
| Molekylformel | C213C2H7ClN4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,5-Diaminouracil13C2, Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H/i1+1,3+1; |
| LEDER | Cl.N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=O |
| IUPAC-namn | 5,6-diamino-(4,5-^{13}C_{2})1H-pyrimidine-2,4-dione;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.56 |
| Formel vikt | 180.0325 |