missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine-13C,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine-13C,15N |
| CAS | 1246820-56-3 |
| Molekylformel | C313CH6N315NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone-13C,15N, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol-13C,15N, NSC 36908-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-3(6)7-1-8-4(2)9/h1H,5H2,(H3,6,7,8,9)/i3+1,5+1 |
| LEDER | [15NH2]C1=[13C](N)NC=NC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.1 |
| Formel vikt | 128.0546 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?