Läs mer
5,6-Diamino-4-thiouracil-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diamino-4-thiouracil-13C2 |
| CAS | 1346601-57-7 |
| Molekylformel | C213C2H6N4OS |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4,5-Diamino-6-mercapto-2-hydroxypyrimidine-13C2, 5,6-Diamino-3,4-dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(9)8-3(1)10/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)/i1+1,3+1 |
| LEDER | N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=S |
| IUPAC-namn | 5,6-diamino-4-sulfanylidene-(4,5-^{13}C_{2})1H-pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vikt | 160.0329 |