Läs mer
5,6-Diaminobenzimidazole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diaminobenzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 90000-54-7 |
| Molekylformel | C7 H8 N4 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Nc1cc2nc[nH]c2cc1N |
| IUPAC-namn | 1H-benzimidazole-5,6-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.09 |
| Formel vikt | 220.0283 |