Läs mer
5,6-Diaminoindazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diaminoindazole |
| CAS | 7404-68-4 |
| Molekylformel | C7 H8 N4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-Indazole-5,6-diamine, 1H-Indazole, 5,6-diamino- (8CI), 5,6-Diaminoindazole, NSC 400122 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)2-6(5)9/h1-3H,8-9H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1cc2cn[nH]c2cc1N |
| IUPAC-namn | 1H-indazole-5,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.17 |
| Formel vikt | 148.0749 |