Läs mer
5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Produktkod. 11926541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11926541 10 g Glass bottle 10g
11936541 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437660100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42965-55-9 | C4H8N4O6S | 240.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42965-55-9
Molekylformel C4H8N4O6S
Molekylvikt (g/mol) 240.19
MDL-nummer MFCD00135845
InChI-nyckel IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
PubChem CID 319643
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 6-Diaminouracil sulfate
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Brown
Elementaranalys 18.80 to 21.20% C, 21.93 to 24.73% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 5,6-diamino-1H-pyrimidine-2,4-dione;sulfuric acid
Formel vikt 240.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.