Läs mer
5,6-Diaminouracilsulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diaminouracil Monosulfate |
| CAS | 886762-39-6 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 F N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, sulfate (1:1), 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diaminouracil sulfate, NSC 264289, NSC 3102, NSC 42280, 5,6-Diaminouracil monosulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1F |
| IUPAC-namn | 3,4-diklor-2-fluoranilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.007 |
| Formel vikt | 178.97 |