missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dibromo-1,10,11,12,13,13-hexachloro-11-tricyclo[8.2.1.02,9]tridecene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachlorocyclopentadienyldibromocyclooctane |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12Br2Cl6/c14-7-3-1-5-6(2-4-8(7)15)12(19)10(17)9(16)11(5,18)13(12,20)21/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vikt | 535.7437 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?