missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dibromonicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dibromonicotinic Acid |
| CAS | 29241-64-3 |
| Molekylformel | C6 H3 Br2 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cnc(Br)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 5,6-dibromopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.901 |
| Formel vikt | 278.853 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?