Läs mer
5,6-Dichloro-1,3-benzoxazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dichloro-1,3-benzoxazol-2-amine |
| CAS | 64037-12-3 |
| Molekylformel | C7H4Cl2N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2N2O/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H2,10,11) |
| LEDER | Nc1oc2cc(Cl)c(Cl)cc2n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.03 |
| Formel vikt | 201.9701 |