Läs mer
5,6-diklor-lH-benso[d]imidazol-2-tiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732463
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10732463 1 g 1g
10659495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB02521DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19462-98-7
Molekylformel C7H4Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 219.083
MDL-nummer MFCD00052398
InChI-nyckel AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
PubChem CID 2774259
IUPAC-namn 5,6-diklor-l,3-dihydrobensimidazol-2-tion
LEDER C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.09
Procent renhet 95%