Läs mer
5,6-diklor-2-merkaptobenzimidazol, 98 %
Produktkod. 11446847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446847 5 g 5g
11436847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14309.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 19462-98-7 | C7H4Cl2N2S | 219,083 g/mol
Det används i syntesen av 2a,3a-dideoxi och 2a,3a-omättade ribofuranonukleosider som potentiella antivirala medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i syntesen av 2′ ,3′ -dideoxi och 2′ ,3′ -omättade ribofuranonukleosider som potentiella antivirala medel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19462-98-7
Molekylformel C7H4Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 219.083
MDL-nummer MFCD00052398
InChI-nyckel AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774259
IUPAC-namn 5,6-diklor-l,3-dihydrobensimidazol-2-tion
LEDER C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Smältpunkt ∼350 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Synonym 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 219.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.