missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dichloroacenaphthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 4208-97-3 |
| Molekylformel | C12H8Cl2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| LEDER | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23 |
| IUPAC-namn | 5,6-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vikt | 222.0003 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?