Läs mer
5,6-dikloracenaften, TRC
Produktkod. 30386786
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30386786 50 mg
1 options
Produktkod. 30386786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43192050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dichloroacenaphthene
CAS 4208-97-3
Molekylformel C12H8Cl2
Kvantitet 50 mg
Synonym 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2
LEDER Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23
IUPAC-namn 5,6-diklor-1,2-dihydroacenaftylen
Molekylvikt (g/mol) 223.1
Formel vikt 222.0003