Läs mer
5,6-diklorbensimidazol ribosid, 98 %
Beskrivning
Hämmar kaseinkinas II och blockerar RNA-syntes. En adenosinanalog.5,6-diklorbensimidazolribosid används som en hämmare av RNA-polymeras II. Det är nukleosidanalog och används i forskning för att studera mekanismerna för cellulär reglering. Vidare hämmar det vissa proteinkinaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hämmar kaseinkinas II och blockerar RNA-syntes. En adenosinanalog.5,6-diklorbensimidazolribosid används som en hämmare av RNA-polymeras II. Det är nukleosidanalog och används i forskning för att studera mekanismerna för cellulär reglering. Vidare hämmar det vissa proteinkinaser.
Löslighet
Löslig i DMSO till 75 mMSlöslig i dimetylsulfoxid, varm etanol, dimetylformamid, (1:2) dimetylformamid: Fosfatbuffertsaltlösning, vatten, metanol och pyridin. Något löslig i vattenhaltiga buffertar.
Anmärkningar
Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 50 mg |
| Beilstein | 39123 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO till 75 mMSolubel i dimetylsulfoxid, het etanol, dimetylformamid, (1:2) dimetylformamid: Fosfat buffertsaltlösning, vatten, metanol och pyridin; Lätt löslig i vattenfyllda buffertar. |
| Formel vikt | 319.14 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.