Läs mer
5,6-diklorbensimidazolribosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042989
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
50mg
Produktkod. 15466619
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64870.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 53-85-0 | C12H12Cl2N2O4 | 319.138 g/mol
Hämmar kaseinkinas II och blockerar RNA-syntes. En adenosinanalog.5,6-diklorbensimidazolribosid används som en hämmare av RNA-polymeras II. Det är nukleosidanalog och används i forskning för att studera mekanismerna för cellulär reglering. Vidare hämmar det vissa proteinkinaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hämmar kaseinkinas II och blockerar RNA-syntes. En adenosinanalog.5,6-diklorbensimidazolribosid används som en hämmare av RNA-polymeras II. Det är nukleosidanalog och används i forskning för att studera mekanismerna för cellulär reglering. Vidare hämmar det vissa proteinkinaser.
Löslighet
Löslig i DMSO till 75 mMSlöslig i dimetylsulfoxid, varm etanol, dimetylformamid, (1:2) dimetylformamid: Fosfatbuffertsaltlösning, vatten, metanol och pyridin. Något löslig i vattenhaltiga buffertar.
Anmärkningar
Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-85-0
Molekylformel C12H12Cl2N2O4
Molekylvikt (g/mol) 319.138
MDL-nummer MFCD00036785
InChI-nyckel XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Synonym 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 5894
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-diklorbensimidazol-1-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Beilstein 39123
Löslighetsinformation Soluble in DMSO to 75mMSoluble in dimethyl sulfoxide,hot ethanol,dimethyl formamide,(1:2) dimethyl formamide:Phosphate buffer saline,water,methanol and pyridine; Slightly soluble in aqueous buffers.
Formel vikt 319.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.