missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5,6-dikloropurin-1-Beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazol, TRC

Produktkod. 30371577
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371577 10 mg
30385034 1 g
30368930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43582010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53-85-0
Molekylformel C12 H12 Cl2 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 319.14
Synonym 5,6-Dichloropurine-1-B-D-Ribofuanosyl-H-Benzimidazole
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-diklorbensimidazol-1-yl)-5-(hydroxymetyl)oxolane-3,4-diol
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5,6-Dichloropurine-1-beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formel vikt 318.0174
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.