Läs mer
5,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481469
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481469 1 g 1g
15401479 250 mg 250mg
15491469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64320.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88912-24-7 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88912-24-7
Molekylformel C6H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.995
MDL-nummer MFCD13185546
InChI-nyckel QOJNAEPFSUYAFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dichloropicolinic acid, 5,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloro, 2,3-dichloro-6-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 5,6-dichloro, acmc-209vdz, 2,3-dichloro-6-pyridinecarboxylicacid, 5,6-dichloro-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 13278016
IUPAC-namn 5,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Beilstein 4390497
Formel vikt 192
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.