Läs mer
5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 312753-53-0 |
| Molekylformel | C13H19N . HCi |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N.ClH/c1-3-9-5-11-7-13(14)8-12(11)6-10(9)4-2;/h5-6,13H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCc1cc2CC(N)Cc2cc1CC |
| IUPAC-namn | 5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.76 |
| Formel vikt | 225.1284 |