Läs mer
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, 90%
Produktkod. 10041374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041374 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10041374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3393-45-1 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
CAS 3393-45-1
Densitet 1.1390g/mL, 1.139
Kokpunkt 103.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H6O2
MDL-nummer MFCD00010439
Kvantitet 25 g
Synonym 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, 5,6-dihydro, 5,6-dihydropyran-2-one, 5,6-dihydro-pyran-2-one, chembl55078, 5,6-dihydro-2-pyranone, acmc-1ck70, 2-pentenoic acid, 5-hydroxy-, .delta.-lactone, 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, technical grade
InChI-nyckel VREFDQNWPNDZEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CC=CCO1
IUPAC-namn 2,3-dihydropyran-6-on
Molekylvikt (g/mol) 98.10
PubChem CID 520660
Formel vikt 98.1
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.