Läs mer
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one |
| CAS | 3393-45-1 |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Pentenoic acid, 5-hydroxy-, δ-lactone (6CI, 7CI), 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one (ACI), 2,3-Dihydropyran-6-one, 5,6-Dihydro-2-pyranone, 5,6-Dihydro-α-pyrone, δ-2-Pentenolide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1,3H,2,4H2 |
| LEDER | O=C1OCCC=C1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydropyran-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |