Läs mer
5,6-Dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30388207
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30388207 5 mg
1 options
Produktkod. 30388207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4453305MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic Acid
CAS 153894-33-8
Molekylformel C13H11NO2S
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2S/c15-13(16)11-7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(10)12(8)17-11/h1-4,7,14H,5-6H2,(H,15,16)
LEDER OC(C1=CC2=C(C3=CC=CC=C3NCC2)S1)=O
IUPAC-namn 5,6-dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 245.3
Formel vikt 245.05