Läs mer
5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2S.2ClH/c1-4-5(2-6-1)8-3-7-4;;/h3,6H,1-2H2;2*1H |
| Formel vikt | 197.9785 |