Läs mer
5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 75664-64-1 |
| Molekylformel | C21H32O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O4/c1-16(9-7-10-17(2)15-18(22)25-6)11-14-21(24)19(3,4)12-8-13-20(21,5)23/h7,9-11,14-15,23-24H,8,12-13H2,1-6H3 |
| LEDER | O=C(OC)C=C(C=CC=C(C=CC1(O)C(O)(C)CCCC1(C)C)C)C |
| IUPAC-namn | methyl 9-(1,2-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.48 |
| Formel vikt | 348.23 |