Läs mer
5,6-Dihydro-5-aza-2’-deoxycytidine (may contain up to 15% inorganics), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-5-aza-2'-deoxycytidine |
| CAS | 114522-16-6 |
| Molekylformel | C8H14N4O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,6-dihydro-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2'-Deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidine, KP 1212, 6-Amino-3-((2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3,4-dihydro-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3,6-dihydro-1,3,5-triazin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h4-6,13-14H,1-3H2,(H3,9,10,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(CN1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 6-amino-3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydro-1,3,5-triazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.22 |
| Formel vikt | 230.1015 |