Läs mer
5,6-Dihydro-5-methyluracil, 98+%
Produktkod. 11391467
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391467 25 g 25g
11381467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01996.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-04-8 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
5,6-Dihydro-5-metyluracil, används som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5,6-Dihydro-5-metyluracil, används som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-04-8
Molekylformel C5H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00023159
InChI-nyckel NBAKTGXDIBVZOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym dihydrothymine, 5,6-dihydro-5-methyluracil, 5,6-dihydrothymine, 5-methyl-5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5-methyl, 5-methyl-hydrouracil, 5-methyldihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro-5-methyl, 5,6-dihydro-5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine
PubChem CID 93556
ChEBI CHEBI:27468
IUPAC-namn 5-metyl-1,3-diazinan-2,4-dion
LEDER CC1CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydro-5-methyluracil
Smältpunkt 263°C to 265°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 81983
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 128.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.