Läs mer
5,6-Dihydro-5-methyluridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-5-methyluridine |
| CAS | 23067-10-9 |
| Molekylformel | C10H16N2O6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h4-7,9,13-15H,2-3H2,1H3,(H,11,16,17)/t4?,5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CC1CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,3-diazinane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.24 |
| Formel vikt | 260.1008 |