missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dihydro-6-ethenyl-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-6-ethenyl-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| CAS | 117081-50-2 |
| Molekylformel | C7H8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Ethenyl-5,6-dihydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-3-5(8)4-7(9)10-6/h2,6H,1,3-4H2 |
| LEDER | C=CC1CC(=O)CC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 6-ethenyloxane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?