missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5,6-Dihydro Thymine-d6, TRC

Produktkod. 30377063
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377063 2.5 mg
30368794 25 mg
30370710 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4494422.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 334473-42-6
Molekylformel C5 2H6 H2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-5,6-d2, dihydro-6-d-5-(methyl-d3)- (9CI), 5-Methylhydrouracil-d6, Dihydro-5-(methyl-d3)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-5,6,6-d3, 5,6-Dihydro-5-methyluracil-α,α,α,5,6,6-D6, 5,6-Dihydrothymine-d6, 5-(Methyl-d3)-5,6,6-d3-5,6-dihydrouracil, 5-(Methyl-d3)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-5,6,6-d3, Dihydrothymine-d6, Dihydrothymine-α,α,α,5,6,6-d6
IUPAC-namn 5,6,6-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-diazinane-2,4-dione
LEDER [2H]C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)NC(=O)NC1([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydro-5-methyluracil alpha,alpha,alpha,5,6,6-d6
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D2,3D
Formel vikt 134.0962
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.