Läs mer
5,6-Dihydro Thymine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydrothymine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 128.0586 |