missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5,6-Dihydro Uracil-13C,15N2, TRC

Produktkod. 30010548
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30010548 25 mg -
30008208 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44999225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 181516-96-1
Molekylformel C313CH615N2O2
Molekylvikt (g/mol) 117.08
Synonym Dihydro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2
LEDER O=C(CC[15N]1[H])[15NH][13C]1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydro Uracil-13C,15N2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
Formel vikt 117.0404
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.